N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2258-1G B2258-5G
TCIAB2258-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB2258-1G TCIAB2258-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine
Formule: C₈H₁₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00063142
Numéro CAS: 6368-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité