2-(Benzyloxy)-1,3-propanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Benzyloxy)propane-1,3-diol, 2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-Benzyl Ether
B2271-1G B2271-5G
TCIAB2271-1GEA 139 EUR InStock
TCIAB2271-1G TCIAB2271-5G
2-(Benzyloxy)-1,3-propanediol ≥97.0% (par GC)
2-(Benzyloxy)-1,3-propanediol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075493
Numéro CAS: 14690-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité