1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2279-1G B2279-100MG
TCIAB2279-1GEA 360 EUR InStock
TCIAB2279-1G TCIAB2279-100MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide
Formule: C₃₄H₂₈Br₂N₄
MW: 652,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797054
Numéro CAS: 2232875-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité