1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B2280-100MG B2280-500MG
TCIAB2280-100MGEA 179 EUR InStock
TCIAB2280-100MG TCIAB2280-500MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
Formule: C₃₄H₂₈F₁₂N₄P₂
MW: 782,55 g/mol
Point de fusion: 154°C
Numéro MDL: MFCD06797055
Numéro CAS: 134815-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité