Acétate de 2-éthylhexyle 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO410105000EA 56.8 EUR InStock
ACRO410105000
Acétate de 2-éthylhexyle 99%, pur
Acétate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00027249
Numéro CAS: 103-09-3
Merck Index: 12,06860
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité