Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
B2284-1G B2284-5G
TCIAB2284-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB2284-1G TCIAB2284-5G
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797056
Numéro CAS: 128259-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité