1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2287-100MG B2287-1G
TCIAB2287-100MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAB2287-100MG TCIAB2287-1G
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥97.0% (par GC)
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene
Formule: C₂₃H₁₄F₆S₂
MW: 468,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656279
Numéro CAS: 137814-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a903fb9e006e684937102f165b8423f22667fb1&vid=1a903fb9e006e684937102f165b8423f22667fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité