tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
B2289-1G B2289-25G B2289-5G
TCIAB2289-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB2289-1G TCIAB2289-25G TCIAB2289-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₄BrNO₂
MW: 224,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683428
Numéro CAS: 39684-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité