1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylbis(trifluoromethanesulphonyl)methane, alpha,alpha-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
B2291-1G B2291-100MG
TCIAB2291-1GEA 533 EUR InStock
TCIAB2291-1G TCIAB2291-100MG
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Formule: C₉HF₁₁O₄S₂
MW: 446,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117910
Numéro CAS: 405074-81-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité