4-tert-Butylthiacalix[4]arene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetra-tert-butyl(tetrahydroxy)tetrathiacalix[4]arene
B2296-1G B2296-5G
TCIAB2296-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB2296-1G TCIAB2296-5G
4-tert-Butylthiacalix[4]arene ≥98.0% (par HPLC)
4-tert-Butylthiacalix[4]arene
Formule: C₄₀H₄₈O₄S₄
MW: 721,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038412
Numéro CAS: 182496-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 294.0 to 297.0 nm (THF)
Absorbance (E1%1cm) min. 280 (THF, 294.0 to 297.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité