Acétate de 2-éthylhexyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23257.AKEA 26.2 EUR InStock
B23257.AK B23257.AU
Acétate de 2-éthylhexyle ≥99%
Acétate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,870
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027249
Numéro CAS: 103-09-3
Merck Index: 12,06860
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité