4-Bromocrotonic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-4-Bromo-2-butenoic Acid, (E)-4-Bromobut-2-enoic acid
B2298-1G B2298-5G
TCIAB2298-1GEA 134 EUR InStock
TCIAB2298-1G TCIAB2298-5G
4-Bromocrotonic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromocrotonic acid
Formule: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Point de fusion: 74°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082701
Numéro CAS: 13991-36-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité