N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-2-nitrobenzenesulphonamide
B2303 B2303-1G B2303-25G B2303-5G
TCIAB2303EA 0 EUR InStock
TCIAB2303 TCIAB2303-1G TCIAB2303-25G TCIAB2303-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitrobenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₆S
MW: 302,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796217
Numéro CAS: 198572-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité