4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-tert-Butyl-1-(Ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene, Tetra-tert-butyl[tetrakis(ethoxycarbonylmethoxy)]tetrathiacalix[4]arene
B2310-1G B2310-5G
TCIAB2310-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB2310-1G TCIAB2310-5G
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (par HPLC)
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene
Formule: C₅₆H₇₂O₁₂S₄
MW: 1065,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797059
Numéro CAS: 210706-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité