4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetra-tert-butyl(tetrahydroxy)tetrasulphonylcalix[4]arene, 15,35,55,75-Tetra-tert-butyl-12,32,52,72-tetrahydroxy-2,4,6,8-tetrathia-1,3,5,7(1,3)-tetrabenzenacyclooctaphane 2,2,4,4,6,6,8,8-octaoxide
B2312-1G B2312-5G
TCIAB2312-1GEA 160 EUR InStock
TCIAB2312-1G TCIAB2312-5G
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (par HPLC)
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene
Formule: C₄₀H₄₈O₁₂S₄
MW: 849,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797060
Numéro CAS: 204190-49-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité