(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-1,2-Diamino-1,2-dimesitylethane, (1R,2R)-1,2-Dimesitylethylenediamine
B2316-100MG B2316-500MG
TCIAB2316-100MGEA 131 EUR InStock
TCIAB2316-100MG TCIAB2316-500MG
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (par GC)
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine
Formule: C₂₀H₂₈N₂
MW: 296,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797063
Numéro CAS: 425615-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +190.0 to +215.0 deg (C=1,CH2Cl2)
Solubility in Dichloromethane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité