(+/-)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+/-)-1,2-Dimesitylethylenediamine dihydrochloride, (+/-)-1,2-Diamino-1,2-dimesitylethane dihydrochloride
B2318-1G B2318-5G
TCIAB2318-1GEA 212 EUR InStock
TCIAB2318-1G TCIAB2318-5G
(+/-)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(+/-)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride
Formule: C₂₀H₂₈N₂.2HCl
MW: 369,37 g/mol
Numéro CAS: 1820706-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité