2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2322-1G B2322-100MG
TCIAB2322-1GEA 570 EUR InStock
TCIAB2322-1G TCIAB2322-100MG
2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid
Formule: C₁₅H₂₃NO₆Si
Numéro MDL: MFCD04117911
Numéro CAS: 308815-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité