9-Bromononanoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B2323-1G B2323-5G
TCIAB2323-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB2323-1G TCIAB2323-5G
9-Bromononanoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
9-Bromononanoic acid
Formule: C₉H₁₇BrO₂
Point d'ébullition: 174°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046564
Numéro CAS: 41059-02-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité