Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Bromononanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 9-bromononanoate
B2324-1G B2324-5G
TCIAB2324-1GEA 141 EUR InStock
TCIAB2324-1G TCIAB2324-5G
Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-9-bromononanoate
Formule: C₁₁H₂₁BrO₂
MW: 265,19 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD06797065
Numéro CAS: 28598-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&vid=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité