3-Bromo-3,3-difluoro-1-propène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2333-1G B2333-5G
TCIAB2333-1GEA 185 EUR InStock
TCIAB2333-1G TCIAB2333-5G
3-Bromo-3,3-difluoro-1-propène ≥95.0% (par GC)
3-Bromo-3,3-difluoro-1-propène
Formule: C₃H₃BrF₂
MW: 156,96 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042185
Numéro CAS: 420-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité