1-Benzylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2335-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB2335-5G
1-Benzylpyrrole ≥98.0% (par GC)
1-Benzylpyrrole
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 15°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00963301
Numéro CAS: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité