N,N-Bis(2-isopropoxyethyl)amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2356-25G B2356-5G
TCIAB2356-25GEA 250 EUR InStock
TCIAB2356-25G TCIAB2356-5G
N,N-Bis(2-isopropoxyethyl)amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Bis(2-isopropoxyethyl)amine
Formule: C₁₀H₂₃NO₂
Numéro MDL: MFCD06797066
Numéro CAS: 1119451-05-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité