4-[(4-Butylphényl)diazényl]phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Butyl-4'-hydroxyazobenzene
B2357-25G B2357-5G
TCIAB2357-25GEA 228 EUR InStock
TCIAB2357-25G TCIAB2357-5G
4-[(4-Butylphényl)diazényl]phénol ≥98.0% (par GC)
4-[(4-Butylphényl)diazényl]phénol
Formule: C₁₆H₁₈N₂O
MW: 254,33 g/mol
Point de fusion: 80°C
Numéro MDL: MFCD00430795
Numéro CAS: 2496-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité