Bis(2,4,6-trimethylpyridine)bromonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2358-1G B2358-5G
TCIAB2358-1GEA 88 EUR InStock
TCIAB2358-1G TCIAB2358-5G
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)bromonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)bromonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₆H₂₂BrF₆N₂P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 188944-77-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=830113adcd280b8e8975b90c3cbfe2682f8dd5d5&vid=830113adcd280b8e8975b90c3cbfe2682f8dd5d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité