2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
B2383-25G B2383-5G
TCIAB2383-25GEA 383 EUR InStock
TCIAB2383-25G TCIAB2383-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (par GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,67 g/mol
Point de fusion: 282°C
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 98327-87-8
Merck Index: 14,01223
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité