4-tert-Butoxyphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
B2390-1G B2390-5G
TCIAB2390-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB2390-1G TCIAB2390-5G
4-tert-Butoxyphenol ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butoxyphenol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183556
Numéro CAS: 2460-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité