12-Benzylamino-1-dodecanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(12-Hydroxydodecyl)benzylamine
B2403-1G B2403-5G
TCIAB2403-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB2403-1G TCIAB2403-5G
12-Benzylamino-1-dodecanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
12-Benzylamino-1-dodecanol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4a81c2eede85fbc02a60673eaa08f139952b55&vid=1ba7de3668b6a79b8572139c17eac09a7600b7a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité