1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl N-Boc-L-aspartate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester, BOC-L-Aspartic acid 1-benzyl ester, N-Boc-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester, Boc-Asp-OBzl, Boc-Asp-Obzl
B2408-25G B2408-5G
TCIAB2408-25GEA 179 EUR InStock
TCIAB2408-25G TCIAB2408-5G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065563
Numéro CAS: 30925-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -26.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité