Biotin hydrazide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
B2431-25MG B2431-100MG
TCIAB2431-25MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAB2431-25MG TCIAB2431-100MG
Biotin hydrazide ≥98.0% (par HPLC)
Biotin hydrazide
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂S
MW: 258,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078532
Numéro CAS: 66640-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Protein labeling test (qualitative methoed) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité