4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2434-25G B2434-5G
TCIAB2434-25GEA 162 EUR InStock
TCIAB2434-25G TCIAB2434-5G
4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₁₁H₁₅NO₂S
MW: 225,31 g/mol
Numéro CAS: 26475-66-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité