1,4-Phénylènebis(triméthylsilane) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Phenylenebis(trimethylsilane)
B2463-5G B2463-25G
TCIAB2463-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB2463-5G TCIAB2463-25G
1,4-Phénylènebis(triméthylsilane) ≥97.0% (par GC)
1,4-Phénylènebis(triméthylsilane)
Formule: C₁₂H₂₂Si₂
MW: 222,48 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Numéro MDL: MFCD00015592
Numéro CAS: 13183-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité