2,2'-Biimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2487-1G B2487-5G
TCIAB2487-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB2487-1G TCIAB2487-5G
2,2'-Biimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Biimidazole
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00047014
Numéro CAS: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité