Bis(vinylsulphonyl)methane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2550-25G B2550-5G
TCIAB2550-25GEA 172 EUR InStock
TCIAB2550-25G TCIAB2550-5G
Bis(vinylsulphonyl)methane ≥96.0% (par GC)
Bis(vinylsulphonyl)methane
Formule: C₅H₈O₄S₂
Numéro MDL: MFCD03265421
Numéro CAS: 3278-22-6
EINECS: 221-909-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité