4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Butoxybenzenesulphonyl chloride, 4-Butoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Butoxyphenylsulphonyl chloride
B2587-1G B2587-5G
TCIAB2587-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB2587-1G TCIAB2587-5G
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC)
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃S
MW: 248,73 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: 19°C
Numéro MDL: MFCD00052344
Numéro CAS: 1138-56-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité