N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,1,2,2-tetramethylethylenediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,6'-((1E,1'E)-((2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)bis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(2,4-di-tert-butylphenol)
B2619-1G B2619-5G
TCIAB2619-1GEA 249 EUR InStock
TCIAB2619-1G TCIAB2619-5G
N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,1,2,2-tetramethylethylenediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,1,2,2-tetramethylethylenediamine
Formule: C₃₆H₅₆N₂O₂
MW: 548,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797077
Numéro CAS: 351498-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c893693ea572ab38d06b02bafe182814b296453&vid=3c893693ea572ab38d06b02bafe182814b296453&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
Solubility in THF within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité