2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2630-1G B2630-100MG
TCIAB2630-1GEA 161 EUR InStock
TCIAB2630-1G TCIAB2630-100MG
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Formule: C₃₆H₂₈P₂
Numéro MDL: MFCD03094574
Numéro CAS: 84783-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité