Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2648-1G B2648-5G
TCIAB2648-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB2648-1G TCIAB2648-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formule: C₁₂H₈F₂O
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00013552
Numéro CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité