1,3,5-Benzenetrithiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimercaptobenzene
B2656-1G B2656-5G
TCIAB2656-1GEA 288 EUR InStock
TCIAB2656-1G TCIAB2656-5G
1,3,5-Benzenetrithiol ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Benzenetrithiol
Formule: C₆H₆S₃
MW: 174,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 38004-59-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité