1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2672-25G B2672-5G
TCIAB2672-25GEA 334 EUR InStock
TCIAB2672-25G TCIAB2672-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate
Formule: C₈H₁₅Cl₄FeN₂
Numéro MDL: MFCD08276298
Numéro CAS: 359845-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité