Bis(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dibromodiphenylamine
B2684-1G B2684-5G
TCIAB2684-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2684-1G TCIAB2684-5G
Bis(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Bis(4-bromophenyl)amine
Formule: C₁₂H₉Br₂N
MW: 327,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00225488
Numéro CAS: 16292-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité