Bis(4-iodophenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2685-1G B2685-5G
TCIAB2685-1GEA 101 EUR InStock
TCIAB2685-1G TCIAB2685-5G
Bis(4-iodophenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Bis(4-iodophenyl)amine
Formule: C₁₂H₉I₂N
Numéro MDL: MFCD00454093
Numéro CAS: 20255-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité