N-(4-Bromophenyl)phthalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2707-25G B2707-5G
TCIAB2707-25GEA 317 EUR InStock
TCIAB2707-25G TCIAB2707-5G
N-(4-Bromophenyl)phthalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(4-Bromophenyl)phthalimide
Formule: C₁₄H₈BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00047301
Numéro CAS: 40101-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité