9,9'-(4,4'-Biphényldiyl)bis(9H-carbazole) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: CBP, 4,4'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl, 4,4-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1-biphenyl
B2713-1G B2713-5G
TCIAB2713-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB2713-1G TCIAB2713-5G
9,9'-(4,4'-Biphényldiyl)bis(9H-carbazole) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9,9'-(4,4'-Biphényldiyl)bis(9H-carbazole)
Formule: C₃₆H₂₄N₂
MW: 484,60 g/mol
Point de fusion: 283°C
Numéro MDL: MFCD00093417
Numéro CAS: 58328-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité