Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di(2-butoxyethyl) Adipate, Adipic Acid Bis(2-butoxyethyl) Ester, Adipic Acid Di(2-butoxyethyl) Ester
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (par GC)
Bis(2-butoxyethyl)adipate
Formule: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: –34°C
Point d'éclair: 199°C
Numéro CAS: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité