4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,6-Bis(diphenylphosphino)-10H-phenoxazine, NIXANTPHOS
B2717-1G B2717-100MG
TCIAB2717-1GEA 248 EUR InStock
TCIAB2717-1G TCIAB2717-100MG
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Formule: C₃₆H₂₇NOP₂
MW: 551,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788937
Numéro CAS: 261733-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité