Bromine-1,4-dioxane complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dioxane - Bromine Complex
B2719-25G B2719-5G
TCIAB2719-25GEA 242 EUR InStock
TCIAB2719-25G TCIAB2719-5G
Bromine-1,4-dioxane complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bromine-1,4-dioxane complex
Formule: C₄H₈Br₂O₂
MW: 247,91 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00034818
Numéro CAS: 15481-39-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité