4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2755-25G B2755-5G
TCIAB2755-25GEA 106 EUR InStock
TCIAB2755-25G TCIAB2755-5G
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₇H₆F₄N₂O₂S
Numéro CAS: 100478-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité