Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
B2756-25G B2756-5G
TCIAB2756-25GEA 102 EUR InStock
TCIAB2756-25G TCIAB2756-5G
Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide ≥98.0% (sur base azote total)
Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide
Formule: C₂₅H₃₄N₂
MW: 362,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082211
Numéro CAS: 2162-74-5
EINECS: 218-487-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité