4-Benzoylbutyric acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2768-25G B2768-5G
TCIAB2768-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB2768-25G TCIAB2768-5G
4-Benzoylbutyric acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-Benzoylbutyric acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00004411
Numéro CAS: 1501-05-9
EINECS: 216-113-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité